Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Quality Segment
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
parameter
180 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
180 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
transition temp
flash point 35 °C (calculated)
density
1.430 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
application(s)
recombinant protein
separation technique
anion exchange, strong anion exchange
storage temp.
2-30°C
General description
Features and Benefits
- Effiziente Abtrennung von Zielproteinen und Entfernung von Viren, DNA und Endotoxinen mit seiner Tentakeltechnologie, was bessere Produktionserträge und einen hohen Durchsatz ermöglicht
- Verringerte Betriebskosten und Harzaustausch aufgrund beständiger Haltbarkeit – ermöglicht mehrere Zyklen der Säulenregenerierung und -desinfektion
- Kompatibel mit einer Lagerungslösung aus 2,5 % (v/v) wässrigem Benzylalkohol mit 150 mM NaCl
Aufgrund des Titrationsverhaltens von Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) kann die Ionenaustauschkapazität von pH 2 bis 12 genutzt werden. Die Trennung von Proteinen beruht auf reversiblen elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen den negativ geladenen Bereichen der Oberfläche der Proteine′ und dem Träger. Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) ermöglicht eine effiziente Protein-Abtrennung, wenn der pH-Wert des Puffers etwa 1 Einheit über ihrem isoelektrischen Punkt (pl) liegt.
Die Stärke der Bindung ist abhängig von:
- dem Puffersystem
- dem pH-Wert des Puffers, der die Oberflächenladung des Proteins bestimmt
- der Konzentration der Gegenionen
- der Ladungsdichte auf dem Träger (Proteinbindungskapazität)
Packaging
- 1.10316.0100: Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) Harz 100 ml
- 1.10316.0010: Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) Harz 10ml
- 1.10316.0500: Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) Harz 500ml
- 1.10316.5000: Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) Harz 5 l
Analysis Note
Mikroskopische Beurteilung: Einheitliche kugelförmige Partikel, keine Agglomerate, keine Feinanteile
Auswaschbare Anteile (Wasser): ≤ 0,03 %
Cer: ≤ 1 µg/g
Druckabfall (Säule: ID=1,6 cm, L=10 cm bei 5 ml/min): ≤ 1 bar
Korngröße (d10): 37 - 45 µm
Korngröße (d50): 48 - 60 µm
Korngröße (d90): 63 - 77 µm
Koloniebildende Einheiten (TAMC + TYMC): ≤ 100 KBE/ml
Endotoxine: ≤ 1,00 EU/ml
Proteinbindungskapazität (Rinderserumalbumin): 160 - 200 mg/ml
Funktionstest (b:a): ≤ 0,25
Funktionstest: Trennung von Conalbumin und Humanserumalbumin
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD TMAE Hicap (M)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.