Merck
1.09890
Pufferkonzentrat
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 10.00 ± 0.05 (20°C) Titrisol®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161705
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
pH
10.4 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Das Titrisol® Referenzpufferkonzentrat [Borsäure/Kaliumchlorid/Natriumhydroxid; pH = 10,00 ± 0,05 (20 °C)] wird im gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierlabor mit einer kombinierten Glaselektrode und 5-Punkt-Kalibrierung gemäß DIN 19268 gegen ein zertifiziertes Primärstandard-Referenzmaterial gemäß DIN 19266 analysiert. Das konzentrierte Titrisol® Puffermaterial vereint Benutzerfreundlichkeit und maximale Präzision für das routinemäßige Kalibrieren und Überwachen von pH-Instrumenten. Zur Herstellung einer gebrauchsfertigen pH-Pufferlösung muss das Titrisol® Pufferkonzentrat lediglich verdünnt werden.
Features and Benefits
  • Rückführbar auf Primärstandard-Referenzmaterialien von NIST und PTB
  • In Analytischer-Standard-Qualität
  • Unsicherheitsdaten und Rückführbarkeit werden in einem umfassenden und chargenspezifischen Analysezertifikat dokumentiert.
Analysis Note
pH-Wert (20 °C): 10,00 ±0,05
Gemessen nach Verdünnung auf 500 ml mit einer Glas-Einstabmesskette nach Mehrpunktkalibrierung (nach DIN 19268) mit Referenzmaterialien für die Herstellung von Standardpufferlösungen nach DIN 19266.
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferkonzentrat
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
13840-56-7
CAS No.
13840-56-7
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)