Fortfahren mit
1.09870
Phosphate standard
1000 mg PO4 (H3PO4 in H2O) Titrisol®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 amp
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 57,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
1.4 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
content (PO₄³⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Alcalimetric titration.
(traceable to NIST - SRM 84k)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate standard
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
nwg
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109870000104022536119205