Merck
1.09678
Supelco
Dimethylsulfoxid
for gas chromatography
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
Beilstein:
506008
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
EG-Index-Nummer:
200-664-3
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.7% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Wirksamkeit
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
42 %, 63 °F
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
Kinematische Viskosität
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-19 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 87 °C
Dichte
1.10 g/mL (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • In Vitro Inhibition of Colorectal Cancer Gene Targets by Withania somnifera L. Methanolic Extracts: A Focus on Specific Genome Regulation. Die Verwendung von DMSO als Lösungsmittel bei der Extraktion von Phytochemikalien für die Forschung zu kolorektalem Karzinom sowie seine Bedeutung in pharmazeutischen Studien und in der Wirkstoffforschung ist durch Forschungsstudien belegt (Macharia JM, Pande DO, Zand A, et al. 2024).
  • Nobiletin as a novel agent to enhance porcine in vitro embryo development and quality. Die Studie verwendet DMSO als Lösungsmittel, um die Wirkungen von Nobiletin zu untersuchen und unterstreicht die Anwendbarkeit von DMSO in der Entwicklungsbiologie und Reproduktionstechnologie (Cajas YN, Cañón-Beltrán K, Mazzarella R, et al. 2024).
  • Improving the Monophenolic Yield of Lignin Depolymerization in Dualistic Aprotic Solvent System by Organic Solvent Fractionation. In diesem Artikel werden die Lösungsmitteleigenschaften von DMSO bei der Verbesserung der Lignin-Depolymerisation untersucht und dessen entscheidende Rolle in der umweltfreundlichen Chemie und in Nachhaltigkeitsstudien unterstrichen (Xu Y, Dai Q, Zhang D, et al. 2024).
  • Inter-coat protein loading of active ingredients into Tobacco mild green mosaic virus through partial dissociation and reassembly of the virion. In dieser Forschung wird DMSO zur Manipulation viraler Vektoren in der Gentechnik eingesetzt, was seine Vielseitigkeit in molekularbiologischen Anwendungen veranschaulicht (González-Gamboa I, Caparco AA, McCaskill J, et al. 2024).
Vorsicht
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Spezifikationen
Sättigungskonzentration in der Luft: 8,0 g/m3 (20 °C)
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC): ≥ 99,7%
Identität (IR): entspricht
Wasser ≤ 0,3 %
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup