Merck
1.08326
Supelco
Toluol
dried (max. 0.005% H₂O) SeccoSolv
Synonym(e):
Toluol, Methylbenzene
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.14
Beilstein:
635760
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191501
EG-Index-Nummer:
203-625-9
Assay:
≥99.9% (GC)
Methode(n):
DNA amplification: suitable
Anwendung(en):
peptide synthesis
bp:
110-111 °C (lit.)
Dampfdruck:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Dampfdruck
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
997 °F
Expl.-Gr.
7 %
Methode(n)
DNA amplification: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Water
≤0.01% Benzene (GC)
≤0.05% Ethylbenzene (GC)
≤0.1% Xylene (GC)
Abdampfrückstand
≤10 mg/L
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n/D 1.496 (lit.)
Kinematische Viskosität
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 4 °C
Löslichkeit
0.52 g/L
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99.9 %
Identität (IR): entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalität: ≤ 0.0002 meq/g
Benzol (GC): ≤ 0.01 %
Ethylbenzol (GC): ≤ 0.05 %
Xylol (GC): ≤ 0.1 %
Abdampfrückstand: ≤ 10 mg/l
Wasser: ≤ 0.005 %
Rechtliche Hinweise
SECCOSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F
Flammpunkt (°C)
4.4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2