Wichtige Dokumente
1.08239
Supelco
1,1,2-Trichlortrifluorethan
for IR spectroscopy Uvasol®
Synonym(e):
1,1,2-Trichlortrifluorethan, Trifluortrichlorethan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2Cl3F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-936-1
Dampfdruck
360 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
680 °C
Wirksamkeit
43000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp
47.6 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-35 °C
Übergangstemp.
flash point 195 °C
Löslichkeit
0.17 g/L
Dichte
1.58 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
InChIKey
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
In der UV/VIS- und Infrarot-Spektroskopie können präzise Analyseergebnisse nur bei Verwendung hochreiner Lösungsmittel für die Probenvorbereitung erzielt werden. Die Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel sind speziell für die Spektroskopie und andere Anwendungen konzipiert, die Lösungsmittel von höchster spektraler Reinheit erfordern. Der Veredelungsprozess sorgt für mehr Sicherheit in der Anwendung und vermeidet fehlerhafte Interpretationen der Analyseergebnisse, die durch UV-, IR- und Fluoreszenzverunreinigungen verursacht werden können. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel bieten die beste UV-Durchlässigkeit. In allen Spezifikationen ist die Mindestdurchlässigkeit für 5 typische Wellenlängen angegeben.
Rechtliche Hinweise
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
383.0 °F
Flammpunkt (°C)
195 °C