Fortfahren mit
1.08197
Tablettierhilfsmittel K (Cellulosepulver)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Synonym(e):
Tablettierhilfsmittel K (Cellulosepulver)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 752,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H10O5)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
232-674-9
MDL number:
€ 752,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
autoignition temp.
232 °C
particle size
(see specification)
pH
5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
transition temp
flash point 260 °C
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
General description
Im Hinblick auf die Herausforderungen bei der Herstellung fester Formulierungen haben wir ein umfassendes Produktsortiment entwickelt, um ihren Ansprüchen hinsichtlich fester Darreichungsformen gerecht zu werden. Obwohl feste Dosierungsformulierungen zu den am weitesten verbreiteten Darreichungsformen auf dem Arzneimittelmarkt zählen, nimmt die Komplexität der Herstellung von Endprodukten weiter zu. Die Wirkstoffstabilität, Freisetzungskinetik und begrenzte Bioverfügbarkeit wie z. B. eine niedrige Wirkstofflöslichkeit sind nur einige der vielen kritischen Herausforderungen auf dem Weg zur Markteinführung.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Cellulosepulver ist ein geläufiger Bestandteil von Lebensmitteln und Pharmazeutika. In Arzneimitteln wird Cellulosepulver vorwiegend in festen oralen Darreichungsformen eingesetzt.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y000202110983881.02331
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharma/biopharma processes
agency
BP, NF, JP, Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
form
fine powder
form
-
form
-
form
microcrystalline
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108197902004022536101576