Fortfahren mit
1.07020
Dichlormethan
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Methylenchlorid, DCM, Methylenchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.93
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-838-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
product line
EMPARTA®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
22 %
impurities
≤0.00002% Free chlorine (as Cl), ≤0.0003 meq/g Titrable acid, ≤0.02% Water
evapn. residue
≤0.002%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
EMD Millipore bietet Lösungsmittel in EMPARTA Qualität für routinemäßige Aufgaben in analytischen Laboren an. Lösungsmittel in EMPARTA Qualität bieten weniger Prüfparameter als EMSURE, sind aber dennoch von hoher Qualität. EMPARTA Lösungsmittel erfüllen die ACS-Anforderungen, weshalb sie für zahlreiche analytische Anwendungen ideal geeignet sind.
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,5 %
Identität (IR): entspricht
Aussehen: klar
Farbe: ≤ 10 Hazen
Titrierbare Säure: ≤ 0,0003 meq/g
Freies Chlor (als Cl): ≤ 0,00002 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,002 %
Wasser: ≤ 0,02 %
Stabilisiert mit etwa 50 ppm 2-Methyl-2-buten.
Verdunstungszahl: 1,9
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DX08358.222711.06054
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
22 %
expl. lim.
22 %
expl. lim.
22 %
expl. lim.
22 %
impurities
≤0.00002% Free chlorine (as Cl), ≤0.02% Water, ≤0.0003 meq/g Titrable acid
impurities
≤0.0003 meq/g Titrable acid, ≤0.02% Water (H2O)
impurities
≤0.1% Water
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlormethan
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107020400004054839063794
107020250004022536881836
107020050104061838827302
107020601004054839587542