Fortfahren mit
1.05562
TLC-Platten, Kieselgel 60 F₂₅₄
pkg of 1 roll, roll L × W 500 cm × 20 cm, aluminum support
TLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄
Synonym(e):
F₂₅₄-Kieselgel-DC-Platten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 214,00
€ 160,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 160,50
Listenpreis€ 214,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 1 roll
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
500 cm × 20 cm
roll L × W
500 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
1 Aluminiumrolle 500 x 20 cm
Unsere klassischen Kieselgel-TLC-Platten kombinieren unser bewährtes Kieselgel 60 und ein einzigartiges Polymerbindemittel. Dadurch entsteht eine stark klebende und harte Oberfläche, die weder Blasen wirft noch reißt und die ohne Beschädigung mit einem Bleistift beschrieben werden kann.
Application
  • Determination of β-blocking receptor drugs in silica gel TLC systems with the mobile phase containing surfactant.: In dieser Arbeit wird die Verwendung von Kieselgel-DC-Platten mit tensidhaltigen mobilen Phasen zur Trennung und quantitativen Analyse von β-Rezeptorblockern untersucht. Die umweltfreundliche Methode liefert genaue LOD- und LOQ-Werte für verschiedene Wirkstoffe (Traczuk und Polak, 2022).
  • Separation of peptides in thin-layer chromatography systems with C18 silica-based adsorbents.: In dieser Arbeit wird die Trennung von Peptiden unter Verwendung von Dünnschichtchromatographiesystemen (DC) mit Adsorptionsmitteln auf C18-Kieselgelbasis, einschließlich Kieselgel-60-F254-Platten untersucht. Die Studie zeigt den Nutzen dieser Systeme bei der Peptidanalyse (Gwarda et al., 2016).
Analysis Note
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9,7–11,7 µm
Schichtdicke: 160–210 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 40 µm
Chromatographischer Test:
Farbstofftest
hRf-Werte
– Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
11–25
– Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 34–48
– Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 52–67
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Folie
Eluent: Toluol (45 % rel. Feuchte)
Other Notes
Ersetzt: 5562-7; 5562
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.168341.057501.15341
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
plastic support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
particle size
10-12 μm
particle size
10-12 μm
particle size
10-12 μm
particle size
10-12 μm
packaging
pkg of 1 roll
packaging
pkg of 50 sheets
packaging
pkg of 50 sheets
packaging
pkg of 500 plates
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105562000104022536065960
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review