Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 179,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (manganometric)
form
solid
potency
750 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.1% Insoluble matter
pH
7-9 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
>240 °C (decomposition)
solubility
64 g/L
density
2.70 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1300‑1600 kg/m3
anion traces
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, Hg: ≤0.000005%, N: ≤0.003%, Pb: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mn](=O)(=O)(=O)[O-].[K+]
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Experimental investigation on strengthening of Zea mays root fibres for biodegradable composite materials using potassium permanganate treatment: Diese Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Behandlung von Zea-mays-Wurzelfasern mit Kaliumpermanganat, um ihre mechanischen Eigenschaften für die Verwendung in biologisch abbaubaren Verbundstoffen zu verbessern. Dabei wird die Rolle chemischer Behandlungen bei der Verbesserung der Leistung von Naturfasern in nachhaltigen Materialanwendungen hervorgehoben (Blanco D et al., 2024).
- Potential in-vitro antioxidant and anti-inflammatory activity of Martynia annua extract mediated Phytosynthesis of MnO(2) nanoparticles: Diese Studie untersucht die Synthese von Mangandioxid-Nanopartikeln unter Verwendung von Martynia-annua-Extrakt, bei dem Kaliumpermanganat als Oxidationsmittel dient, um die antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften der Nanopartikel zu verbessern. Dies zeigt seinen Nutzen in der medizinischen Chemie (Perumal K et al., 2024).
- Development of a thin layer chromatography-based method to detect sorbitol presence in milk and its applicability in formalin preserved milk samples: In diesem Artikel wird die Entwicklung einer neuartigen Analysemethode mittels Dünnschichtchromatographie und Kaliumpermanganat zum Nachweis von Sorbitol in Milchproben beschrieben und die Anpassungsfähigkeit von Kaliumpermanganat in Prozessen zur Lebensmittelsicherheit und Qualitätssicherung demonstriert (Sharma V et al., 2024).
- Examining the physico-chemical, structural and thermo-mechanical properties of naturally occurring Acacia pennata fibres treated with KMnO(4): Diese Studie untersucht die Auswirkungen einer Kaliumpermanganat-Behandlung auf die Eigenschaften von Acacia-pennata-Fasern und konzentriert sich auf deren mögliche Anwendung in umweltfreundlichen Verbundstoffen. Dabei wird die Verwendung von Kaliumpermanganat bei der Modifizierung natürlicher Materialien zur Verbesserung der Nutzbarkeit hervorgehoben (Flores ES et al., 2023).
- Understanding the Risks of Diffusion of Cyanobacteria Toxins in Rivers, Lakes, and Potable Water: In diesem Artikel werden die Herausforderungen bei der Kontrolle von Toxinen von Cyanobakterien in Gewässern und die Rolle von Kaliumpermanganat als potentes Oxidationsmittel zur Minderung dieser Risiken erörtert, wobei seine Bedeutung für den Umweltschutz und Wasseraufbereitungsprozesse betont wird (Karaman R et al., 2023).
Analysis Note
Unlösliche Anteile: ≤ 0,1 %
Chlorid, Chlorat (als Cl): ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,003 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
Hg (Quecksilber): ≤ 0,000005 %
Pb (Blei): ≤ 0,002 %
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form crystals, granules or powder | form solid |
| assay ≥99.0% (manganometric) | assay 99.0-100.5% (manganometric) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% |
| solubility 64 g/L | solubility - | solubility - | solubility water: soluble 63.8 g/L at 20 °C(lit.), acetone: soluble(lit.), methanol: soluble(lit.) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent |
| impurities ≤0.1% Insoluble matter | impurities ≤0.2% In water insoluble matter | impurities ≤0.005% N compounds, ≤0.2% insolubles | impurities ≤0.005% N compounds, ≤0.2% insolubles |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumpermanganat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1050841000 | 04022536060675 |