Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
1.3 hPa ( 795 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.999%
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1435 °C/1013 hPa
mp
730 °C
solubility
650 g/L
density
2.75 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1000 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Application
- Development of a new continuous homogeneous liquid phase microextraction procedure based on in-situ preparation of deep eutectic solvent: Diese Forschungsarbeit stellt eine neuartige Methode zur Analyse aliphatischer Amine in Urinproben vor, die Kaliumbromid als Teil der Matrix oder der im GC-MS-Prozess verwendeten Reagenzien enthalten kann, und demonstriert ihre Vielseitigkeit bei der biochemischen Probenahme und Prüfung (Shagaghipour S et al., 2024).
- Classification of asbestos and their nonasbestiform analogues using FTIR and multivariate data analysis: In dieser Studie wird FTIR-Spektroskopie, potenziell unter Einbeziehung von Kaliumbromid in IR-spektroskopischen Anwendungen, zur Klassifizierung gefährlicher Materialien verwendet, wobei die entscheidende Rolle der Verbindungen für die Umweltsicherheit und die Analyse industrieller Materialien veranschaulicht wird (Lee T et al., 2024).
- A toolbox for easy entry low wavenumber in situ atomic layer deposition transmission FTIR spectroscopy studies: Zeigt die Verwendung von Kaliumbromid zur Verbesserung der FTIR-Spektroskopie, was insbesondere für den Bereich der Materialwissenschaften von Nutzen ist und ein wichtiges Werkzeug für die gründliche Materialanalyse darstellt (Bin Afif A et al., 2022).
- Halogen ion-modified silver nanoparticles for ultrasensitive surface-enhanced Raman spectroscopy detection of polycyclic aromatic hydrocarbons: Untersucht die Verwendung von Kaliumbromid zur Modifizierung von Nanopartikeln für eine verbesserte Raman-Spektroskopie und unterstreicht dessen bedeutenden Beitrag zur chemischen Sensorik und Umweltüberwachung (Wang D et al., 2022).
Features and Benefits
Analysis Note
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99,5 %
Bromat (BrO₃): ≤ 10 ppm
Chlorid (Cl): ≤ 500 ppm
Iodid (I): ≤ 200 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 10 ppm
Gesamtstickstoff (N): ≤ 2 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,02 ppm
Ba (Barium): ≤ 0,5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0,005 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,005 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,010 ppm
La (Lanthan): ≤ 0,005 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,05 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,005 ppm
Na (Natrium): ≤ 5,0 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,005 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,005 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0,005 pm
Sm (Samarium): ≤ 0,005 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,05 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0,005 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,010 ppm
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder or crystals (or Chunks) | form powder | form solid |
| assay 99.999% | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99.5% (AT) |
| solubility 650 g/L | solubility - | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| pH 5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 5-6 (25 °C, 119 g/L) | pH - | pH 5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O) |
| vapor pressure 1.3 hPa ( 795 °C) | vapor pressure <0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C) | vapor pressure <0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C) | vapor pressure <0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumbromid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c