Fortfahren mit
1.03784
Eigelb-Emulsion
pasteurized, 50%, suitable for microbiology
Synonym(e):
Eigelb-Suspension, Eigelb-Bouillon, Eigelb-angereicherte Bouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 x 100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 944,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
€ 944,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken egg yolk
Quality Segment
form
emulsion
packaging
pkg of 10 × 100 mL
concentration
50%
technique(s)
microbiological culture: suitable
density
1.02 g/cm3
application(s)
microbiology
compatibility
for use with Mannitol egg yolk polymyxin agar (base) (1.05267)
storage temp.
2-8°C
General description
Eigelb-Emulsion ist eine Mischung aus Eigelb, normalerweise von Hühnereiern, und einer wässrigen Lösung, in der Regel Kochsalzlösung oder phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS). Sie wird häufig in der Mikrobiologie und verwandten Bereichen als Wachstumssupplement für Bakterien und andere Mikroorganismen verwendet. Die Emulsion bietet eine komplexe Mischung von Nährstoffen wie Lipiden, Aminosäuren und Vitaminen, die das Wachstum eines breiten Spektrums an Mikroorganismen unterstützen. Eigelb-Emulsion kann verschiedenen mikrobiellen Nährmedien hinzugefügt werden, um das Wachstum anspruchsvoller Bakterien zu fördern, die spezifische Nährstoffe oder zusätzliche Wachstumsfaktoren erfordern. Sie ist insbesondere nützlich für die Kultivierung von Bakterien, die zum Gedeihen Cholesterin benötigen, wie Mykobakterien und einige Anaerobier.
Application
Eigelb-Emulsion wird häufig verwendet, um Mycobacterium tuberculosis und andere Mycobacterium-Arten zu kultivieren und das Wachstum von anaeroben Bakterien zu fördern. Außerdem kann Eigelb-Emulsion Anreicherungsbouillons hinzugegeben werden, um die Wiedergewinnung von Krankheitserregern aus Lebensmittelproben zu optimieren. Eigelb-Emulsion ist auch als Bestandteil von Selektiv-Medien wie Eigelb-Polymyxin-Agar geeignet, um anaerobe Bakterien aus unterschiedlichen Proben selektiv zu isolieren.
Analysis Note
Sterilitätsprüfung: steril
Typische Zusammensetzung: Steriles Eigelb 500 ml; NaCl 4,25 g; Aqua dest. ad 1000 ml.
Wachstumsprüfung gemäß ISO 11133.
Eigelb-Emulsion getestet in Mannitol-Eigelb-Polymyxin- -Agar (=MYP-Agar) Best.-Nr. 1.05267.
Wachstum
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
gutes Wachstum
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): kein Limit
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): kein Wachstum
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): kein Wachstum
Koloniefarbe
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
rosa
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): gelb
Präzipitat
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003):
-
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001): +
Inkubation: 48 h 30 °C; B. cereus 24-48 h 30 °C.
Other Notes
Ersetzt: 1.03784.0007
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GW110101.0378517148
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
emulsion
form
buffered aqueous solution
form
liquid
form
liquid
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
biological source
chicken egg yolk
biological source
-
biological source
chicken egg yolk
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eigelb-Emulsion
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
103784000104022536701790