Wichtige Dokumente
05-572
Sigma-Aldrich
Anti-Caspase 9-Antikörper, Klon 96-2-22
clone 96-2-22, Upstate®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
96-2-22, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CASP9(842)
Spezifität
Erkennt die Proform und die aktive gespaltene Form von Caspase 9.
Immunogen
Das N-terminale Fragment von humaner Caspase 9 (Aminosäurenreste 1–134)
Anwendung
Dieser Anti-Caspase 9-Antikörper, Klon 96-2-22, ist zur Verwendung in WB zum Nachweis von Caspase 9 validiert.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von A431-, Raji- oder HFF-Zellen beurteilt
Zielbeschreibung
46/34 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-443
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Über Protein A aufgereinigtes Immunglobulin in 30 % Glycerin, 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Giuseppe Filomeni et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 17(1), 64-66 (2002-11-09)
Changes in the intracellular reduced/oxidized glutathione ratio (GSH/GSSG) are crucial reduction-oxidation (redox) events that trigger downstream proliferation or death responses. We investigated the molecular mechanisms underlying redox-mediated cell signaling upon an oxidative insult by treating U937 cells with exogenous nonpermeable
J Rodriguez et al.
Genes & development, 13(24), 3179-3184 (2000-01-05)
Autocatalytic activation of initiator caspases is the link between pro-apoptotic signals and the destruction machinery of apoptosis. Activation of caspase-9, which mediates oncogene and drug-induced apoptosis, requires binding to the protein APAF-1. We found that the proteolytic activity of caspase-9
BITC Sensitizes Pancreatic Adenocarcinomas to TRAIL-induced Apoptosis.
Wicker CA, Sahu RP, Kulkarni-Datar K, Srivastava SK, Brown TL
Cancer growth and metastasis null
Cell cycle arrest and proapoptotic effects of the anticancer cyclodepsipeptide serratamolide (AT514) are independent of p53 status in breast cancer cells.
Vanessa Soto-Cerrato, Beatriz Montaner, Marc Martinell, Marta Vilaseca, Ernest Giralt et al.
Biochemical Pharmacology null
Heat shock protein inhibitors increase the efficacy of measles virotherapy.
Liu, C; Erlichman, C; McDonald, CJ; Ingle, JN; Zollman, P; Iankov, I; Russell, SJ; Galanis, E
Gene Therapy null