Fortfahren mit
05-351
Anti-Fas Antibody
UPSTATE®, rat monoclonal, 7C10
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
7C10, monoclonal
Species reactivity:
mouse, bovine
Application:
IP, WB
Citations:
18
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Fas-Antikörper, Klon 7C10, clone 7C10, Upstate®, from rat
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7C10, monoclonal
species reactivity
mouse, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Fas(282488)
General description
45 kDa
Immunogen
rekombinantes Protein, das die zytoplasmatische Domäne von Maus-Fas enthält
Application
Der Anti-Fas-Antikörper, Klon 7C10, ist ein Antikörper gegen Fas zur Verwendung in IP und WB.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Biochem/physiol Actions
Fas
Physical form
0,1 M Tris-Glycin, 0,15 M NaCl, pH-Wert 7,4 mit 0,05 % Natriumazid
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-305, 3T3/A31-Lysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol/100 μl Lysat hinzufügen und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele beladen.
routinemäßig an RIPA-Lysaten von 3T3/A31-Fibroblasten der Maus oder Membranpräparaten von Rinderhirn bewertet
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-18505-185-I05-201
species reactivity
mouse, bovine
species reactivity
avian
species reactivity
-
species reactivity
human
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
-
biological source
mouse
clone
7C10, monoclonal
clone
EC10, monoclonal
clone
EC10, monoclonal
clone
CH11, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
affinity purified immunoglobulin
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Fas-Antikörper, Klon 7C10
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fas-mediated apoptosis is suppressed by calf serum in cultured bovine luteal cells.
Dariusz J Skarzynski, Masami Shibaya, Yukari Tasaki, Anna Korzekwa, Shuko Murakami et al.
Reproductive Biology null
Hua Wang et al.
Molecular medicine reports, 13(3), 2892-2898 (2016-01-29)
Hyperoxia is a high risk factor for neurodevelopmental disorders and can cause nerve cell death. 17β‑Estradiol (E2) has been demonstrated as a neuroprotective agent. In the present study, the effect of hyperoxia on rat oligodendrocyte precursor cells (OPCs) in vivo
Stephan Wueest et al.
EMBO molecular medicine, 6(1), 43-56 (2013-11-10)
Low-grade inflammation in adipose tissue and liver has been implicated in obesity-associated insulin resistance and type 2 diabetes. Yet, the contribution of inflammatory cells to the pathogenesis of skeletal muscle insulin resistance remains elusive. In a large cohort of obese