Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 595,00 |
Über diesen Artikel
€ 595,00
Produktname
Anti-Histon H3-Antikörper, (unverändertes Lys4), Klon CMA301, clone CMA301, from mouse, purified by affinity chromatography
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
CMA301, monoclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
vertebrates, human
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als geeignet für ELISA eingestuft.1
Immunzytochemie:
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als geeignet für die Immunzytochemie eingestuft.1
Immunpräzipitation:
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als geeignet für die Immunpräzipitation eingestuft.1
Epigenetik und Zellkernfunktion
Histone
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Für eine maximale Rückgewinnung des Produkts das Fläschchen vor dem Entfernen des Deckels zentrifugieren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
HeLa-Säureextraktlysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:10.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Histon H3 in 10 μg HeLa-Säureextrakt-Zelllysat und rekombinantes Histon H3 (500 ng), nicht aber andere rekombinante Histone nach.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid |
| species reactivity vertebrates, human | species reactivity vertebrates, human | species reactivity vertebrates, human | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone CMA301, monoclonal | clone CMA301, monoclonal | clone CMA307, monoclonal | clone 6HH3-2C5, monoclonal |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Histon H3-Antikörper, (unverändertes Lys4), Klon CMA301
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c