Merck
04-1585
Anti-IL-18-Antikörper, Klon 12E7.1
clone 12E7.1, from mouse
Synonym(e):
interleukin 18 (interferon-gamma-inducing factor), IL-1 gamma, IFN-gamma-inducing factor, iboctadekin, interleukin-18, Interleukin-1 gamma, Iboctadekin, Interferon gamma-inducing factor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
12E7.1, monoclonal
Application:
FACS, IHC
Citations:
3
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
12E7.1, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL18(3606)
mouse ... Il18(16173)
General description
Interleukin-18 (UniProt: Q14116; auch bekannt als IL-18, Iboctadekin, Interferon gamma-inducing factor, IFN-gamma-inducing factor, Interleukin-1 gamma, IL-1 gamma) wird bei Menschen vom IL18 (auch bekannt als IGIF, IL1F4)-Gen (Gene-ID: 3606) kodiert. IL-18 ist ein proinflammatorisches Zytokin, das sowohl angeborene als auch erworbene Antworten hervorruft. Es wird mit einem Propeptid (A.S. 1–36) synthetisiert, das anschließend durch Caspasen 1 und 4 abgespaltet wird, um die aktive reife Form zu erzeugen. IL-18 wird Berichten zufolge in Monozyten, Makrophagen, Epithelzellen, Osteoblasten, Keratinozyten und synovialen Fibroblasten konstitutiv exprimiert. Seine Expression wurde auch für Nebennierenrindenzellen beschrieben. Reifes IL-18 agiert, indem es an den IL-18-Rezeptor α (IL-18α) bindet, um einen binären Komplex zu bilden, der IL-18β rekrutiert, um einen hochaffinen Komplex zu bilden, der zur Aktivierung der NF-kB- und MAP-Kinase-Signalwege führt. IL-18 kann mit IL-12 synergieren, um die Interferon-γ-Synthese von T-Helfer-1- und natürlichen Killerzellen einzuleiten.
~ 24 kDa gemessen
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem IL-18 entspricht.
Application
Der Anti-IL-18-Antikörper, Klon 12E7.1 ist ein Antikörper gegen IL-18 zur Verwendung in IH und FC.
Forschungs-Unterkategorie
Zytokine und Zytokinrezeptoren
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung einer früheren Charge wies IL-18 in humanem Tonsillengewebe nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung einer früheren Charge wies IL-18 entzündeter Haut und gesundem humanem Milzgewebe nach.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgMκ in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Maus-Splenozyten
Mittels Durchflusszytometrie mit Maus-Splenozyten beurteilt.
Durchflusszytometrie-Analyse: 1 g dieses Antikörpers wies IL-18 in Maus-Splenozyten nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c