Merck
MAT062354318
Matrix Scientific
5-Methyl-4-morpholin-4-ylmethyl-furan-2-carboxylicacid hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.71
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-methyl-4-(4-morpholinylmethyl)-2-furoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO4.ClH/c1-8-9(6-10(16-8)11(13)14)7-12-2-4-15-5-3-12;/h6H,2-5,7H2,1H3,(H,13,14);1H
InChIKey
FZIMAWVOPGCTNK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010221.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010221.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)