Merck
LIFH98B971A2
Life Chemicals Inc.
(2E)-3-(5-ethylfuran-2-yl)prop-2-enoic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 233,70
500 MG
€ 397,50
1 G
€ 553,50
2.5 G
€ 1.067,00
5 G
€ 1.580,50
Lieferanten-SKU: F8889-1334-250MG
€ 233,70
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 233,70
500 MG
€ 397,50
1 G
€ 553,50
2.5 G
€ 1.067,00
5 G
€ 1.580,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F8889-1334-250MG
€ 233,70
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2E)-3-(5-ethyl-2-furyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-2-7-3-4-8(12-7)5-6-9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)/b6-5+
InChIKey
COIVWIYBIUGQGM-AATRIKPKSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)