Merck
LIFH94455113
Life Chemicals Inc.
2-methylhept-6-en-3-amine hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
€ 215,50
500 MG
€ 345,50
1 G
€ 570,40
2.5 G
€ 1.099,50
Lieferanten-SKU: F2147-8743-250MG
€ 215,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 215,50
500 MG
€ 345,50
1 G
€ 570,40
2.5 G
€ 1.099,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F2147-8743-250MG
€ 215,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methylhept-6-en-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-4-5-6-8(9)7(2)3;/h4,7-8H,1,5-6,9H2,2-3H3;1H
InChIKey
YFJWRJLDYQMUEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)