Wichtige Dokumente
KEY458251447
Key Organics / BIONET
3-nitro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Größe auswählen
263,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31 mars 2025
Größe auswählen
About This Item
263,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31 mars 2025
Iupac Name
3-nitro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H7N3O4/c14-10(15)7-2-3-8(9(6-7)13(16)17)12-5-1-4-11-12/h1-6H,(H,14,15)
InChIKey
YPKLOOQBMQJXKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1G-450S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)