Merck
ENAH95E72E4D
Enamine
2-(3-bromo-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.49
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
2-(3-bromoisoxazol-4-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7BrN2O.ClH/c6-5-4(1-2-7)3-9-8-5;/h3H,1-2,7H2;1H
InChIKey
FUGRMYWJYKPGAC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27143290
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27143290
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)