Wichtige Dokumente
ENAH9453E04B
Enamine
6-(1H-1,2,3,4-tetrazol-1-yl)pyridin-3-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7829395-100MG
€ 436,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7829395-100MG
€ 436,30
Iupac Name
6-(1H-tetraazol-1-yl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H6N6/c7-5-1-2-6(8-3-5)12-4-9-10-11-12/h1-4H,7H2
InChIKey
DOBSDPJTZQQRKJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7829395
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)