Merck
ENAH908237BC
Enamine
N-(butan-2-yl)-N-methylsulfamoyl chloride
Größe auswählen
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
2.5 G
€ 2.261,50
5 G
€ 3.324,90
Lieferanten-SKU: EN300-272107-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
2.5 G
€ 2.261,50
5 G
€ 3.324,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-272107-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
sec-butyl(methyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C5H12ClNO2S/c1-4-5(2)7(3)10(6,8)9/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
VUTLOAIFSSQAFM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272107
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272107
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)