Merck
ENAH38A2D913
Enamine
(4-cyano-1,1-dioxo-1lambda6-thian-4-yl)methanesulfonamide
Größe auswählen
100 MG
€ 461,00
250 MG
€ 640,40
500 MG
€ 983,60
1 G
€ 1.247,50
2.5 G
€ 2.401,90
Lieferanten-SKU: EN300-6764855-100MG
€ 461,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 461,00
250 MG
€ 640,40
500 MG
€ 983,60
1 G
€ 1.247,50
2.5 G
€ 2.401,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.32
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6764855-100MG
€ 461,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-cyano-1,1-dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H12N2O4S2/c8-5-7(6-15(9,12)13)1-3-14(10,11)4-2-7/h1-4,6H2,(H2,9,12,13)
InChIKey
RBSUHGSJXBBNQB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764855
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764855
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)