Wichtige Dokumente
ENAH304B58D2
Enamine
1-[3-(propan-2-yloxy)propyl]cyclopropan-1-amine
Größe auswählen
663,00 €
Größe auswählen
About This Item
663,00 €
Iupac Name
1-(3-isopropoxypropyl)cyclopropan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-8(2)11-7-3-4-9(10)5-6-9/h8H,3-7,10H2,1-2H3
InChIKey
CQIDVGSAUHIGIY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)