Merck
ENAH11E00D64
Enamine
1-(2-isocyanoethyl)pyrrolidine
Größe auswählen
100 MG
€ 199,70
250 MG
€ 266,00
500 MG
€ 393,40
1 G
€ 490,90
2.5 G
€ 982,30
5 G
€ 1.896,20
10 G
€ 3.657,70
Lieferanten-SKU: EN300-1840711-100MG
€ 199,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 199,70
250 MG
€ 266,00
500 MG
€ 393,40
1 G
€ 490,90
2.5 G
€ 982,30
5 G
€ 1.896,20
10 G
€ 3.657,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1840711-100MG
€ 199,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-isocyanoethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C7H12N2/c1-8-4-7-9-5-2-3-6-9/h2-7H2
InChIKey
IEGLIUHTOPMAFW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840711
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840711
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)