Merck
ENAH11DD1E3B
Enamine
rac-[(2R,3S)-3-methyloxolan-2-yl]methanamine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 393,40
250 MG
€ 544,20
500 MG
€ 831,50
1 G
€ 1.051,20
2.5 G
€ 2.018,40
5 G
€ 2.966,10
10 G
€ 4.377,90
Lieferanten-SKU: EN300-1720754-100MG
€ 393,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 393,40
250 MG
€ 544,20
500 MG
€ 831,50
1 G
€ 1.051,20
2.5 G
€ 2.018,40
5 G
€ 2.966,10
10 G
€ 4.377,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1720754-100MG
€ 393,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
((2S,3R)-3-methyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-5-2-3-8-6(5)4-7;/h5-6H,2-4,7H2,1H3;1H/t5-,6-;/m1./s1
InChIKey
YPEMJTNPQGHUMU-KGZKBUQUSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720754
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720754
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)