Wichtige Dokumente
ENAH049F226A
Enamine
{7,7-dimethylbicyclo[2.2.1]heptan-1-yl}methanamine hydrochloride
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Iupac Name
(7,7-dimethylbicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-9(2)8-3-5-10(9,7-11)6-4-8;/h8H,3-7,11H2,1-2H3;1H
InChIKey
APBAYGUMXDGWKR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663625
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)