Merck
ENAH04257B25
Enamine
5-chloro-N,N,2-trimethylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.72
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-chloro-N,N,2-trimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12ClNO2S/c1-7-4-5-8(10)6-9(7)14(12,13)11(2)3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
CRRKMBPWCSXDGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663283
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663283
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)