Merck
ENAH0424BB2C
Enamine
1-(thiophene-2-sulfonyl)piperidin-4-ol
Größe auswählen
100 MG
USD 126,50
250 MG
USD 166,75
1 G
USD 336,95
5 G
USD 1.012,00
10 G
USD 1.685,90
Lieferanten-SKU: A607146-100MG
USD 126,50
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
USD 126,50
250 MG
USD 166,75
1 G
USD 336,95
5 G
USD 1.012,00
10 G
USD 1.685,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A607146-100MG
USD 126,50
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-thienylsulfonyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C9H13NO3S2/c11-8-3-5-10(6-4-8)15(12,13)9-2-1-7-14-9/h1-2,7-8,11H,3-6H2
InChIKey
OTNUHSUHPUESAF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1479361
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1479361
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)