Wichtige Dokumente
ENAH0424AF16
Enamine
2,2-difluorocyclopropane-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-245262-50MG
€ 832,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-245262-50MG
€ 832,40
Iupac Name
2,2-difluorocyclopropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H3ClF2O2S/c4-9(7,8)2-1-3(2,5)6/h2H,1H2
InChIKey
QXEHPDCUUOQBIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245262
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)