Merck
ENAH03A01D98
Enamine
1-[(dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)sulfonyl]piperidin-4-amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.79
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)sulfonyl)piperidin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N3O3S.ClH/c1-7-10(8(2)16-12-7)17(14,15)13-5-3-9(11)4-6-13;/h9H,3-6,11H2,1-2H3;1H
InChIKey
XSOYBDAIHYQMCO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651484
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651484
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)