Merck
ENAH03856570
Enamine
8-oxo-7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
8-oxo-7,8-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O3/c11-6-5-9-4(7(12)13)3-10(5)2-1-8-6/h1-3H,(H,8,11)(H,12,13)
InChIKey
QQMLZKFKSUKHPF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746646
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746646
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)