Merck
ENA497376038
Enamine
5-amino-3-ethyl-3,4-dihydropyrimidin-4-one
Größe auswählen
50 MG
€ 750,90
100 MG
€ 970,60
250 MG
€ 1.363,20
500 MG
€ 2.122,40
1 G
€ 2.708,70
2.5 G
€ 5.264,50
5 G
€ 7.769,60
Lieferanten-SKU: EN300-256029-50MG
€ 750,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 750,90
100 MG
€ 970,60
250 MG
€ 1.363,20
500 MG
€ 2.122,40
1 G
€ 2.708,70
2.5 G
€ 5.264,50
5 G
€ 7.769,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-256029-50MG
€ 750,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-3-ethylpyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-9-4-8-3-5(7)6(9)10/h3-4H,2,7H2,1H3
InChIKey
MCQNKPVPRIMWDR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
94
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256029
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256029
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)