Wichtige Dokumente
ENA497374106
Enamine
tert-butyl 2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-251276-100MG
€ 199,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-251276-100MG
€ 199,70
Iupac Name
tert-butyl 2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)7-12-6-4-5-9(12)8-13/h4-6,8H,7H2,1-3H3
InChIKey
ZNGJPZUUYBDTQI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251276
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)