Wichtige Dokumente
ENA465562020
Enamine
(2-phenylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-233906-50MG
€ 341,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-233906-50MG
€ 341,40
Iupac Name
(2-phenylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N.ClH/c13-9-11-7-4-8-12(11)10-5-2-1-3-6-10;/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,13H2;1H
InChIKey
SOXVPHRQQOWMIP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233906
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)