Merck
ENA429360538
Enamine
5-(3-chloro-4-methoxyphenyl)pyridin-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.68
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O/c1-16-11-4-2-8(6-10(11)13)9-3-5-12(14)15-7-9/h2-7H,1H3,(H2,14,15)
InChIKey
MXVMJGDILOLAHZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190084
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190084
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)