Merck
ENA423200162
Enamine
methyl 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
methyl 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-10-8(9)6-4-5-2-3-7(6)11-5/h5-7H,2-4H2,1H3
InChIKey
UYMKMUZNHJKUQB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156773
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156773
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)