Merck
ENA388699897
Enamine
3-amino-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
3-amino-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7F2NO3/c9-8(10)14-6-2-1-4(7(12)13)3-5(6)11/h1-3,8H,11H2,(H,12,13)
InChIKey
MGYAZPUZFPMDPX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123201
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123201
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)