Merck
ENA387773121
Enamine
2-aminocyclohexan-1-one hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
mp (Schmelzpunkt)
152-154
Iupac Name
2-aminocyclohexanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5H,1-4,7H2;1H
InChIKey
HGHZKLDCXNJLJK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73820
Melting Point
152-154
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73820
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)