Merck
ENA372573623
Enamine
methyl 2-amino-1H-1,3-benzodiazole-4-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 85,30
250 MG
€ 102,20
500 MG
€ 134,70
1 G
€ 159,40
2.5 G
€ 297,20
5 G
€ 510,40
10 G
€ 906,90
Lieferanten-SKU: EN300-114142-100MG
€ 85,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 85,30
250 MG
€ 102,20
500 MG
€ 134,70
1 G
€ 159,40
2.5 G
€ 297,20
5 G
€ 510,40
10 G
€ 906,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-114142-100MG
€ 85,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-amino-1H-benzo[d]imidazole-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3O2.ClH/c1-14-8(13)5-3-2-4-6-7(5)12-9(10)11-6;/h2-4H,1H3,(H3,10,11,12);1H
InChIKey
FRXGYDJGRCYDLS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114142
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114142
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)