Merck
ENA333557812
Enamine
4,4-dimethyl-5-oxopentanenitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
4,4-dimethyl-5-oxopentanenitrile
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-7(2,6-9)4-3-5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
HKJVKIURQSVEQB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76710
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76710
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)