Wichtige Dokumente
ENA333557272
Enamine
2-cyclohexylazepane
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-79727-100MG
€ 207,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-79727-100MG
€ 207,50
Iupac Name
2-cyclohexylazepane
Inchi Code
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-13-12/h11-13H,1-10H2
InChIKey
ISIMDFSUERBKBJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79727
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)