Wichtige Dokumente
ENA321763285
Enamine
1-[4-(4-bromophenoxy)phenyl]ethan-1-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-74893-100MG
€ 146,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-74893-100MG
€ 146,40
Iupac Name
1-[4-(4-bromophenoxy)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C14H13BrO2/c1-10(16)11-2-6-13(7-3-11)17-14-8-4-12(15)5-9-14/h2-10,16H,1H3
InChIKey
SFJUQOXPLWPNJH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74893
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)