Direkt zum Inhalt
MilliporeSigma
ENA238713576
Enamine
ethyl N-(2-cyanophenyl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.2
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
101-105
Iupac Name
ethyl 2-cyanophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)12-9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-6H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
RJPYCQIROWUTHA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52298
Melting Point
101-105
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52298
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)