Wichtige Dokumente
ENA238712345
Enamine
2-[3-ethoxy-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]acetonitrile
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Iupac Name
[3-ethoxy-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C12H12F3NO2/c1-2-17-11-7-9(5-6-16)3-4-10(11)18-8-12(13,14)15/h3-4,7H,2,5,8H2,1H3
InChIKey
WBYXSJVUAPIXOE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51068
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)