Direkt zum Inhalt
MilliporeSigma
ENA024295355
Enamine
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-7-5-9(6-12)8(2)11(7)10-3-4-10/h5-6,10H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
ZBULWGFKZMHJLU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09318
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09318
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)