Merck
ENA018110002
Enamine
2-chloro-N-(1-cyano-1-cyclopropylethyl)acetamide
Größe auswählen
100 MG
€ 134,70
250 MG
€ 173,70
500 MG
€ 288,10
1 G
€ 397,30
Lieferanten-SKU: EN300-06928-100MG
€ 134,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 134,70
250 MG
€ 173,70
500 MG
€ 288,10
1 G
€ 397,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-06928-100MG
€ 134,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-(1-cyano-1-cyclopropylethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O/c1-8(5-10,6-2-3-6)11-7(12)4-9/h6H,2-4H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
MKSQURQXAPQYAE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06928
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06928
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)