Merck
COM448619427
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 8-bromo-6-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.54
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
methyl 8-bromo-6-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H7BrClNO3/c1-17-11(16)8-4-9(15)6-2-5(13)3-7(12)10(6)14-8/h2-4H,1H3,(H,14,15)
InChIKey
WCWUTFMDWMNPAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2540
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2540
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)