Merck
CH4424845952
ChemBridge Corporation
3-methylbutanimidamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
3-methylbutanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2.ClH/c1-4(2)3-5(6)7;/h3-4H,6-7H2,1-2H3;1H
InChIKey
JBEXIIVIAYCYBX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-20C
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4012906
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4012906_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)